Learn More
Lutetium(III) chloridhexahydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Product Code. 11336328
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11336328 1 g 1g
11326328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11336328 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011260.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Add to basket
CAS: 15230-79-2 | H3LuN3O9 | 364,00 g/mol
Lutetium(III)chloridhexahydrat bruges som katalysator og laboratoriereagens. Det bruges også i keramik, optiske briller, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Det er en af komponenterne i den glitrende sammensætning. Det tjener som en forløber til fremstilling af andre lutetiumkomplekser. Det finder anvendelse som et af udgangsmaterialerne til aluminatfosfor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15230-79-2
Molekylær formel H3LuN3O9
Molekylvægt (g/mol) 364.00
MDL nummer MFCD00149775
InChI nøgle MESQZVHAWZZUAY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn lutetium(3+)tris(salpetersyre)
SMIL [Lu+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) chloride hexahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 389,42 (281,33 Vandfri)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton