Få mere at vide
Lutetium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049691
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11343467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018685.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10099-66-8
Lutetium(III)chlorid, vandfrit bruges som et sputtermål ved fremstillingen af en boblehukommelsesenhed. Det er meget udbredt i den elektroniske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-66-8
MDL nummer MFCD00011099
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) chloride
Smeltepunkt 905°C (sublimation)
Navn note Anhydrous
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 281.33
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.98 g/mL