Få mere at vide
Lutetium(III)chlorid, vandfrit, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11343467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343467 1 g 1g
11333467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018685.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 10099-66-8
Lutetium(III)chlorid, vandfrit bruges som et sputtermål ved fremstillingen af en boblehukommelsesenhed. Det er meget udbredt i den elektroniske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-66-8
MDL nummer MFCD00011099
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) chloride
Smeltepunkt 905 °C (sublimering)
Navn note Vandfri
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 3.98 g/mL
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 281.33
Procent renhed 99.9%