Få mere at vide
Lutetium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Lutetium(III)chlorid, vandfrit bruges som et sputtermål ved fremstillingen af en boblehukommelsesenhed. Det er meget udbredt i den elektroniske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 905°C (sublimation) |
| Navn note | Anhydrous |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,5615 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 281.33 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |