Få mere at vide
Lutetium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10786373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786373 1 g Glass bottle 1g
10167882 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383540010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10099-66-8
Molekylær formel Cl3Lu
Molekylvægt (g/mol) 281.33
MDL nummer MFCD00011099
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) chloride
Smeltepunkt 905°C
Farve White to Gray
Fysisk form Powder
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel LuCl3
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 281.33
Procent renhed 99.90%
Grad Trace Metal Basis
Emballage Glass bottle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lutetium(III) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.