Få mere at vide
Lutetium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10167882
Brand: Thermo Scientific Acros 383540050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-66-8
Molekylær formel Cl3Lu
MDL nummer MFCD00011099
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) chloride
Farve White to Gray
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel LuCl3
Formel vægt 281.33
Grad Trace Metal Basis
Emballage Glass bottle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lutetium(III) chloride, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.