Få mere at vide
Lutetium(III)acetathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352518 5 g 5g
11342518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014571.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207500-05-8 | C6H9LuO6 | 352.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207500-05-8
Molekylær formel C6H9LuO6
Molekylvægt (g/mol) 352.10
MDL nummer MFCD00211310
InChI nøgle YMPHWTSLMNFNFB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn lutetium(3+)triacetat
SMIL [Lu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 352.11 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic