Få mere at vide
Lutetium(III) 2,4-pentanedionate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Lutetium(III)-2,4-pentandionat er involveret i tilbagesvaling af 1,2,4-trichlorbenzen. Det bruges også som katalysator for organisk forbindelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium(III) 2,4-pentanedionate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;lutetium |
| Formel vægt | 472.3 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |
| Følsomhed | Hygroscopic |