Få mere at vide
Lutetiumfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331288
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331288 25 x 25 mm 25mm
11355759 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010228.FF
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-94-3
Molekylær formel Lu
Molekylvægt (g/mol) 174.97
MDL nummer MFCD00011098
InChI nøgle OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC navn lutetium
SMIL [Lu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium foil
Farve Sølv til grå
Navn note 0.1mm (0.004 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.62g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%