Få mere at vide
Lutetium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under argon
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium foil |
| Farve | Silver to Gray |
| Navn note | 0.127mm (0.005 in.) thick |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Mylar under Argon |
| Vægt | ≈0.78g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lutetium foil
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend CO2,sand,slukningspulver til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.