Få mere at vide
Lutetium Standard For ICP , 1000 μg/ml, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10541183 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10541183 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10541183 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLLU22X
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Lu1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium Standard
Navn note For AA og ICP
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-94-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 2.0, 0.1, 97.9
Analyt- eller komponentnavne Lu
Molekylær formel Lu
MDL nummer MFCD00011098
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Lu]
Element Lu
IUPAC navn lutetium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 174.97
PubChem CID 23929
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:33382
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 ug/mL Lutetium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug