Få mere at vide
Lutetium, AAS standardopløsning, Specpure™ Lu 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396399
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11396399
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089886.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-20-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel Lu2O3
Molekylvægt (g/mol) 397.93
MDL nummer MFCD00011100
InChI nøgle UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dilutetium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium
Damptryk 17mm Hg at 20°C
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Grad AAS standard
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Lutetium(III) oxid: 0.11%; Water: 94.89%