Få mere at vide
Luteolin- 7-O-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Luteolin- 7-O-Glucuronide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O12/c22-9-2-1-7(3-10(9)23)13-6-12(25)15-11(24)4-8(5-14(15)32-13)31-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 462.0798 |