Få mere at vide
Luteolin-7-O-glucuronide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Luteolin- 7-O-Glucuronide |
| CAS | 29741-10-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Luteolin- 7-O-Glucuronide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C21H18O12 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Cyanidenon-7-O-beta-D-glucuronic Acid, Luteolin 7-O-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-D-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-D-Glucuronopyranoside, Luteolin 7-O-beta-Glucuronide, Luteolin 7-O-beta-Glucuronopyranoside, Luteolin 7-Glucuronide;Luteolin-7-beta-D-Glucuronide |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.36 |
| Mængde | 10 mg |