Få mere at vide
Luteolin-7-O-glucoside 1000 μg/mL in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310625
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310625 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310625 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14652250ET1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Luteolin-7-O-Glucoside (Cynaroside)
CAS 5373-11-5
Analyt- eller komponentnavne Luteolin-7-O-Glucoside (Cynaroside)
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C21 H20 O11
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-, Cynaroside (7CI,8CI), Luteolin, 7-β-D-glucopyranoside (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone 7-β-D-glucopyranoside, 3',4',5-Trihydroxyflavone 7-O-β-D-glucopyranoside, 7-(β-D-Glucosyloxy)-3',4',5-trihydroxyflavone, 7-Glucoluteolin, 7-O-β-D-Glucosylluteolin, Cinaroside, Glucoluteolin, Luteolin 7-O-glucopyranoside, Luteolin 7-O-glucoside, Luteolin 7-O-β-D-glucopyranoside, Luteolin 7-O-β-D-glucoside, Luteolin 7-O-β-glucopyranoside, Luteolin 7-O-β-glucoside, Luteolin 7-glucoside, Luteolin 7-β-D-glucoside, Luteolin-7-O-4C1-β-D-glucoside, Luteoloside, Nephrocizin, Nephrocizine
InChI formel InChI=1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 448.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 448.1006 g/mol