Få mere at vide
Luteolin 7-Glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Luteolin-7-O-Glucoside (Cynaroside) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-6,16,18-25,27-29H,7H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 448.1006 |
| Procent renhed | >95% |