Få mere at vide
Luteolin-3-O-beta-D-glucuronide, MedChemExpress
Beskrivelse
Luteolin-3-O-beta-D-glucuronide is a luteolin glucosiduronic acid consisting of luteolin having a beta-D-glucosiduronic acid residue attached at the 3'-position.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Luteolin-3-O-beta-D-glucuronide |
| CAS | 53527-42-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18O12 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (216.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O)=C(O)C=C3)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.36 |
| Formel vægt | 462.36 |
| Vis mere |