Få mere at vide
Lutein, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15585186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15585186 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15585186 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456160050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 127-40-2 | C40H56O2 | 568.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutein
CAS 127-40-2
Farve Rød
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Molekylær formel C40H56O2
MDL nummer MFCD08435941
Mængde 5 g
Synonym lutein
InChI nøgle KBPHJBAIARWVSC-HZNSELMYSA-N
SMIL CC1=C(C(CC(C1)O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC2C(=CC(CC2(C)C)O)C)C)C
IUPAC navn (1S)-4-[(1E,3Z,5E,7Z,9E,11Z,13E,15Z,17E)-18-[(1R)-4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]- 3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-3,5,5-trimethylcyclohex-3-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 568.87
PubChem CID 102514741
Formel vægt 568.87
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver