Få mere at vide
Lusutrombopag, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480326 2 mg -
16467948 10 mg -
16453706 25 mg -
16447746 100 mg -
16433887 50 mg 50mg
16400418 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16480326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19883
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Lusutrombopag is an orally bioavailable thrombopoietin (TPO) receptor agonist, used for treatment of chronic liver disease.
Lusutrombopag is an orally bioavailable thrombopoietin (TPO) receptor agonist, used for treatment of chronic liver disease.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lusutrombopag
CAS 1110766-97-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H32Cl2N2O5S
Mængde 2 mg
Synonym S-888711
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (55.79 mM)
SMIL O=C(O)/C(C)=C/C1=C(Cl)C=C(C(NC2=NC(C3=CC=CC([C@@H](OCCCCCC)C)=C3OC)=CS2)=O)C=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 591.55
Formel vægt 591.55
Procent renhed 98.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation