Få mere at vide
Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481208
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16481208 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16481208 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYG0001A
MedChemExpress Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride is a major active metabolite of Lurasidone. Lurasidone is a FDA approved drug for the treatment of schizophrenia.
Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride is a major active metabolite of Lurasidone. Lurasidone is a FDA approved drug for the treatment of schizophrenia.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lurasidone Metabolite 14283 hydrochloride
CAS 186204-32-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H37ClN4O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (183.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@]([C@@H]1C[C@@H](O)[C@H]2C1)([H])[C@]2([H])C3=O)N3C[C@H]4[C@H](CN(CC5)CCN5C6=NSC7=C6C=CC=C7)CCCC4.Cl[H]
Molekylvægt (g/mol) 545.14
Formel vægt 545.14
Procent renhed 97.36%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation