Få mere at vide
Lurasidone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lurasidone HCl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36N4O2S.ClH/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26;/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2;1H/t18-,19+,20-,21-,24+,25-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 528.2326 |
| Procent renhed | >95% |