Få mere at vide
Lurasidone Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17952136
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17952136 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17952136 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3647.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lurasidone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lurasidone HCl
CAS 367514-88-3
Analyt- eller komponentnavne Lurasidone HCl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H36 N4 O2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4,7-Methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR,4S,7R,7aS)-, 4,7-Methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]hexahydro-, monohydrochloride, (3aR,4S,7R,7aS)- (9CI), Latuda, Lurasidone hydrochloride, SM 13496
InChI formel InChI=1S/C28H36N4O2S.ClH/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26;/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2;1H/t18-,19+,20-,21-,24+,25-;/m0./s1
SMIL Cl.O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1C[C@@H]4CCCC[C@H]4CN5CCN(CC5)c6nsc7ccccc67
Molekylvægt (g/mol) 529.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 528.2326 g/mol