Få mere at vide
Lupulone, TRC
Artikelnummer. 30136358
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136358 100 mg
30004900 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL478000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 468-28-0
Molekylær formel C26 H38 O4
Molekylvægt (g/mol) 414.58
Synonym 3,5-Dihydroxy-2,6,6-tris(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-(3-methyl-1-oxobutyl)-2,4-Cyclohexadien-1-one, 3,5-Dihydroxy-2,6,6-tris(3-methyl-2-butenyl)-4-(3-methyl-1-oxobutyl)-2,4-cyclohexadien-1-one, Lupulon, Lupulone β-acid, n-Lupulone, β-Lupulic acid
IUPAC navn 3,5-dihydroxy-4-(3-methylbutanoyl)-2,6,6-tris(3-methylbut-2-enyl)cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMIL CC(C)CC(=O)C1=C(O)C(CC=C(C)C)(CC=C(C)C)C(=O)C(=C1O)CC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lupulone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H38O4/c1-16(2)9-10-20-23(28)22(21(27)15-19(7)8)25(30)26(24(20)29,13-11-17(3)4)14-12-18(5)6/h9,11-12,19,28,30H,10,13-15H2,1-8H3
Formel vægt 414.277
Procent renhed >95%