Få mere at vide
(-)-Lupinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Lupinine |
| CAS | 486-70-4 |
| Molekylær formel | C10 H19 N O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (R,R)-1-(Hydroxymethyl)octahydroindolizine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO/c12-8-9-4-3-7-11-6-2-1-5-10(9)11/h9-10,12H,1-8H2/t9-,10+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12 |
| IUPAC navn | [(1R,9aR)-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1H-quinolizin-1-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.26 |
| Formel vægt | 169.1467 |