Få mere at vide
(-)-Lupinine, 97%
Artikelnummer. 11375005
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375005 500 mg 500mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11375005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18485.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 486-70-4 | C10H19NO | 169.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 486-70-4
Molekylær formel C10H19NO
Molekylvægt (g/mol) 169.27
MDL nummer MFCD00213431
InChI nøgle HDVAWXXJVMJBAR-VHSXEESVSA-N
Synonym lupinine, --lupinine, 1r,9ar-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, unii-33baj73u1f, octahydroquinolizine-1-methanol, 1r,9ar-octahydro-2h-quinolizin-1-ylmethanol, 1r-trans-octahydro-2h-quinolizine-1-methanol, 1r,2r-6-azabicyclo 4.4.0 dec-2-yl methan-1-ol, 1r,9ar-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1h-quinolizin-1-yl methanol, +/--lupinine
PubChem CID 91461
ChEBI CHEBI:28012
SMIL OC[C@@H]1CCCN2CCCC[C@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Lupinine
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Kogepunkt 160°C to 164°C (4 mmHg)
Mængde 500 mg
FN nummer UN1544
Beilstein 80447
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,5609
Optisk rotation −26° (c=3 in Water)
IUPAC navn [(1R,9aR)-2,3,4,6,7,8,9,9a-octahydro-1H-quinolizin-1-yl]methanol
Formel vægt 169.27
Procent renhed 97%