Få mere at vide
Lupersol 533-M75, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Bis[(1,1-dimethylpropyl)dioxy]butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 67567-23-1 |
| Molekylær formel | C16H32O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Lupersol 533-M75, Ethyl 3,3-Bis(tert-amylperoxy)butyrate, Ethyl 3,3-Bis(tert-pentylperoxy)butanoate, Ethyl 3,3-Di-tert-amylperoxybutyrate, Lupersol 533, Lupersol 533M75 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O6/c1-9-14(4,5)19-21-16(8,12-13(17)18-11-3)22-20-15(6,7)10-2/h9-12H2,1-8H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(C)(OOC(C)(C)CC)OOC(C)(C)CC |
| IUPAC navn | ethyl 3,3-bis(2-methylbutan-2-ylperoxy)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.42 |
| Formel vægt | 320.2199 |