Få mere at vide
Lupeol, MedChemExpress
Beskrivelse
Lupeol (Clerodol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lupeol |
| CAS | 545-47-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H50O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Clerodol Monogynol B Fagarasterol |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 14.29 mg/mL (33.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@]1([C@@]2(CC[C@@]3([H])C4(C)C)C)[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3(CC[C@@H]4O)C)([H])[C@]([C@@H]5C(C)=C)([H])[C@](C)(CC5)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.72 |
| Vis mere |