Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lupeol
Artikelnummer. 16647032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16647032 250 mg
16637032 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16647032 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465502500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 545-47-1 | C30H50O | 426.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 545-47-1
Molekylær formel C30H50O
Molekylvægt (g/mol) 426.73
MDL nummer MFCD00017351
InChI nøgle MQYXUWHLBZFQQO-JGGBMTAGSA-N
IUPAC navn (1R,3aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-1-(prop-1-en-2-yl)-icosahydro-1H-cyclopenta[a]chrysen-9-ol
SMIL CC(=C)[C@@H]1CC[C@]2(C)CCC3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12
Tekniske data
Alpha vektor LUPEOL
Kemisk navn eller materiale Lupeol
Smeltepunkt 206°C to 210°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation practically insoluble aq. soln., freely soluble in ether, benzene, petroleum ether, warm alcohol, practically insoluble in chloroform, methanol
Formel vægt 426.72
Fysisk form Pulver