Få mere at vide
(+)-Lupanine Perchlorate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Lupanine Perchlorate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O.ClHO4/c18-15-6-3-5-14-11-8-12(10-17(14)15)13-4-1-2-7-16(13)9-11;2-1(3,4)5/h11-14H,1-10H2;(H,2,3,4,5)/t11-,12-,13-,14+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 348.1452 |
| Procent renhed | >95% |