Få mere at vide
R&D Systems™ Lung Tissue Slides (Adult Normal)- Paraffin
Artikelnummer. 18786553 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
5 Slides
Artikelnummer.
18786553 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18786553 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP242696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.00 DKK
    2146.20 DKK / Pakke med 5
    Spare 123.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Tissue was fixed in formalin immediately after excision and embedded in paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt From female, aged 83
Mængde 5 Slides
Vævstilstand Normal
Type Lung
Produktlinje Novus