Få mere at vide
CELLPATH Lungekniv
Artikelnummer. 30226224
Skift visning
Størrelse:
10 tommer
Artikelnummer. Størrelse
30226224 10 tommer
1 options
Artikelnummer. 30226224 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. CAA100101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.16 DKK
    583.90 DKK / Pakke med 10
    Spare 536.26 DKK
    47% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Det ergonomisk designede håndtag på 10-tommeren. Lung Knife har fingerbeskytter og tommelfingergreb for sikrere håndtering under glatte forhold. Da kniven er fuldstændig engangs, elimineres risikoen for forurening ved arbejde med sygt væv.
  • Vigtige fordele:
  • Sheffield dobbeltslebet skaft i rustfrit stål
  • Omkostningseffektivt og sikkert alternativ til multikomponent patologiknive
  • Formstøbt håndtag med fingerbeskytter
Tekniske data
Produkttype Lungekniv
Størrelse 10 tommer
Længde (metrisk) 250 mm