Få mere at vide
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 600 μClear™ bund højbindende 96-brønds mikroplade
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Luminescens |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Emballage | Inderposer á 10 stk |
| Indbindingstype | Høj binding |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Assay Microplate |
| Vis mere |