Få mere at vide
Greiner Bio-One LUMITRAC™ 200 μClear™ Bottom Medium-Binding 96-well Microplate
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Without Lid |
| Detektionsmetode | Luminescence |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Indbindingstype | Medium Binding |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyrene |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 25 to 340 μL |
| Vis mere |