Få mere at vide
Lumisterol 3 (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lumisterol 3 |
| CAS | 5226-01-7 |
| Molekylær formel | C27 H44 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cholesta-5,7-dien-3-ol, (3β,9β,10α)-, 9β,10α-Cholesta-5,7-dien-3β-ol (7CI,8CI), (3β,9β,10α)-Cholesta-5,7-dien-3-ol, Lumisterol3 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25-,26-,27-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@@]4(C)[C@@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.64 |
| Formel vægt | 384.3392 |