missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Lumiracoxib

Artikelnummer. 15851052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15851052 100 mg 100mg
15861052 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15851052 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462801000
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 220991-20-8
Molekylær formel C15H13ClFNO2
Molekylvægt (g/mol) 293.72
InChI nøgle KHPKQFYUPIUARC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-{2-[(2-chlor-6-fluorphenyl)amino]-5-methylphenyl}eddikesyre
SMIL CC1=CC=C(NC2=C(F)C=CC=C2Cl)C(CC(O)=O)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lumiracoxib
Smeltepunkt 139.0°C to 141.0°C
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide
Formel vægt 293.72

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.