missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lumiracoxib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lumiracoxib |
| CAS | 220991-20-8 |
| Molekylær formel | C15 H13 Cl F N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClFNO2/c1-9-5-6-13(10(7-9)8-14(19)20)18-15-11(16)3-2-4-12(15)17/h2-7,18H,8H2,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | Cc1ccc(Nc2c(F)cccc2Cl)c(CC(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-chloro-6-fluoroanilino)-5-methylphenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.72 |
| Formel vægt | 293.0619 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?