missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lumiracoxib Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lumiracoxib Acyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 697287-17-5 |
| Molekylær formel | C21 H21 Cl F N O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Lumiracoxib Acyl-B-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClFNO8/c1-9-5-6-13(24-15-11(22)3-2-4-12(15)23)10(7-9)8-14(25)31-21-18(28)16(26)17(27)19(32-21)20(29)30/h2-7,16-19,21,24,26-28H,8H2,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(Nc2c(F)cccc2Cl)c(CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[2-(2-chloro-6-fluoroanilino)-5-methylphenyl]acetyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.84 |
| Formel vægt | 469.094 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?