Få mere at vide
Lumiracoxib Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30475180
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30475180 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30475180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47471010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lumiracoxib Acyl-beta-D-glucuronide
CAS 697287-17-5
Molekylær formel C21 H21 Cl F N O8
Mængde 10 mg
Synonym Lumiracoxib Acyl-B-D-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C21H21ClFNO8/c1-9-5-6-13(24-15-11(22)3-2-4-12(15)23)10(7-9)8-14(25)31-21-18(28)16(26)17(27)19(32-21)20(29)30/h2-7,16-19,21,24,26-28H,8H2,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
SMIL Cc1ccc(Nc2c(F)cccc2Cl)c(CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[2-(2-chloro-6-fluoroanilino)-5-methylphenyl]acetyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 469.84
Formel vægt 469.094