Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Luminoskan™ Ascent Microplate Luminometer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Kør en række forskellige luminometriske forskningsapplikationer med Thermo Scientific™ Luminoskan™ Ascent Microplate Luminometer, et kompakt og robust instrument, der tilbyder alsidige pladeformater, hurtige læsehastigheder og op til tre dispensere. Dette instrument har bestået DLReady™ validering kl Promega Corporation™ og er certificeret somDLReady . De Luminoskan Ascent Microplate Luminometer er valideret til Thermo Scientific™ Pierce™ Luciferase-assays .
Hurtig læsehastighed:
- Læser en 96-brønds plade på kun 15 sekunder
- Væsentlig til kinetiske applikationer, såsom enzymkinetik og fagocytoseanalyser
Indbyggede dispensere til nøjagtig opfølgning af kinetiske reaktioner:
- Udstyret med op til tre reagensdispensere til hurtige kinetiske analyser, som f.eks ATP analyser
- Understøtter samtidig dispensering og læsning, hvilket muliggør overvågning af hurtige kinetiske målinger fra starten af reaktionen
- Tilbyder meget lav dødvolumen og tilbageskylningsevne til konservering af dyre reagenser
Høj følsomhed:
- DLReady certificeret for fremragende følsomhed
- Fiberfri direkte belysningsoptik sikrer maksimal lysopsamling
- Høj følsomhed, et bredt dynamisk område og lav krydstale for nøjagtige og præcise resultater i luminometriske analyser
Specielt designet til automatisering:
- Læser op til 384-brønds plader for øget analysegennemløb
- Integrerer nemt med automatiserede systemer
Inkluderer:
PC-software
Anbefalet til:
- Reporter-gen-assays
- Immunoassays med selvlysende substrater
- Celleproliferation og cytotoksicitetsassays
- Intracellulære Ca2+ -assays
- ATP analyser
- Fagocytose assays
- Reaktive oxygenanalyser
- mikrobiologiske analyser
- Enzym assays
- BRET-analyser
- ADmEtox
garanti
1 år
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dispenser-sæt |
| Kompatibilitet | Robot |
| Plade Type | 384-brønds plade |
| Produktlinje | Luminoskan Opstigning |
| Softwaretype | PC-software |
| Antal dispensere | 1 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.