Få mere at vide
Luminol, TRC
Artikelnummer. 30475599
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475599 1 g
30469193 10 g
30481435 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4744501G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 521-31-3
Molekylær formel C8 H7 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 177.16
Synonym 1,4-Phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro-, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 3-Aminophthalhydrazide, 3-Aminophthalic acid hydrazide, 3-Aminophthalic hydrazide, 5-Amino-1,4-dihydroxyphthalazine, Diogenes reagent, Luminol, NSC 5064
IUPAC navn 5-amino-2,3-dihydrophthalazin-1,4-dion
SMIL Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Luminol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Formel vægt 177.0538