Få mere at vide
MedChemExpress Luminol
Artikelnummer. 16431579
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16431579 1 g
1 options
Artikelnummer. 16431579 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15922
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Luminol is a chemical that exhibits chemiluminescence with pKa values of 6.74 and 15.1. Luminol exhibits chemiluminescence(CL) at 425 nm λmax. Luminol is commonly used in forensics as a diagnostic tool for the detection of blood stains
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : ≥ 30 mg/mL (169.34 mM)
Molekylvægt (g/mol) 177.16 g/mol
CAS 521-31-3
Synonym Diogenes reagent