Få mere at vide
Invitrogen™ Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX System
Artikelnummer. 30245205
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
30245205 1 system
1 options
Artikelnummer. 30245205 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. APX2020
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De Luminex xMAP INTELLIFLEX System er den nyeste tilføjelse til xMAP linje af instrumenter og fås i to konfigurationer: de Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet og Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System.
De Luminex xMAP INTELLIFLEX System er den nyeste tilføjelse til xMAP række instrumenter. Den kommer i to konfigurationer: Luminex xMAP INTELLIFLEX System (Kat. Nr. APX2020) og Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System (Kat. Nr. APX2021). De vigtigste forskelle mellem konfigurationerne er de dobbelte reporter- og sideudskubningsfunktioner, der er tilgængelige i DR-SE-konfigurationen.
De Luminex xMAP INTELLIFLEX System repræsenterer den mest avancerede og alsidige multipleksing platform med en indlejret pc med en touchscreen interface og et reduceret fodaftryk sammenlignet med Luminex 200 og FLEXMAP 3D systemer. Med automatiseret opstart, nedlukning og vedligeholdelsesrutiner Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet er nemt at bruge og vedligeholde og giver hurtige læsetider for både 96- og 384-brønds pladeformater. Systemet er kompatibelt med alle Invitrogen ProcartaPlex multipleks immunoassays og Invitrogen QuantiGene Plex multipleks genekspressionsassays.
Funktioner af Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet inkluderer:
  • Reporter laser (RP1): 532-nm diodepumpet solid-state laser (DPSS); driftsform, kontinuerlig bølge (CW); udgangseffekt varierer baseret på tilstand med maksimal udgangseffekt på 50 mW
  • Reporter detektor (RP1): fotomultiplikatorrør, detektionsbåndbredde på 565 til 585 nm
  • Dynamisk område (typisk): RP1:≥ 5,5 logs
  • Læsetid: 96-brønds plade ind∼ 20 min (op til 144.000 test/time); 384-brønds plade ind∼ 75 min (op til 153.600 test/time)
  • Systemopvarmningstid: 30 min.
  • System initialisering :≤ 45 min.
  • Systemverifikation: 5 min.
  • Multipleksing: op til 500 analytter i en enkelt prøve (analyseafhængig)
  • Tilgængelige muligheder: servicekontrakter, IQ/OQ
  • Integreret pc og integreret stregkodelæser
Luminex xMAP teknologi
Den åbne arkitektur af Luminex xMAP teknologien bruger mikrosfærer, digital signalbehandling og traditionel kemi, der —kombinerer gennemprøvede teknologier på en unik måde.
Fordele ved Luminex xMAP teknologi omfatter:
  • Hjælper med at reducere omkostninger og arbejdskraft gennem multipleksing
  • Mindre krav til prøvestørrelse sammenlignet med enkeltresultatanalyser
  • Muliggør hurtige, reproducerbare resultater fra gunstig kinetik af væskeperlearray-tilgang
  • Bred dækning af applikationer, herunder proteinekspression og genekspressionsprofilering
Hvordan Luminex xMAP teknologi virker
Sæt af magnetiske mikrosfærer er farvekodede med kombinationer af røde og infrarøde fluoroforer. Hvert perlesæt er coatet med et reagens, der er specifikt for en bestemt bioassay, hvilket muliggør indfangning og påvisning af flere specifikke analytter fra en enkelt prøve. Optik i den kompakte analysator ophidser de interne farvestoffer, der identificerer hver mikrosfære såvel som enhver indfanget reporterfarve, hvilket giver kvantificering af individuelle analytter på hver mikrosfære. Analysatoren læser mange perler fra hvert sæt, hvilket muliggør hurtige og præcise resultater for flere mål inden for en enkelt prøve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Luminex xMAP INTELLIFLEX instrument
• xMAP INTELLIFLEX-software (installeret og USB )
• xMAP INTELLIFLEX Quick Guide
• Strømkabel, landespecifikt
• xMAP Sheath Fluid PLUS, 20 L
• Prøveprobenåle (3)
• Off-plade reagensblok
• Varmeblok til mikrotiterplader med 96 brønde
• Varmeblok til 384-brønds mikrotiterplader
• Tom Cubitainer til affald
• Integreret pc med Windows 10 og integreret stregkodelæser
• Prøvesondehøjdejusteringssæt (sendes separat)
• INTELLIFLEX kalibreringssæt
• INTELLIFLEX Performance Verification Kit
Format 96- eller 384-brøndsplade
Laser funktioner Reporter Laser (532 nm)
Produktlinje Luminex, xMAP
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 system