Få mere at vide
Invitrogen™ Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX DR-SE System
Artikelnummer. 18078051
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
18078051 1 system
1 options
Artikelnummer. 18078051 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. APX2021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet er det nyeste medlem af xMAP instrumentserien og fås i to konfigurationer: Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet og INTELLIFLEX Luminex xMAP DR-SE-systemet.
Luminex xMAP INTELLIFLEX-systemet er det nyeste tilskud til xMAP instrumentserien. Den fås i to konfigurationer Luminex xMAP : INTELLIFLEX System (Cat. Nej. APX2020) og INTELLIFLEX Luminex xMAP DR-SE System (Kat. Nej. APX2021). De vigtigste forskelle mellem konfigurationerne er de dobbelte rapporterings- og sideudkastfunktioner, som er tilgængelige i DR-SE-konfigurationen.
Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemet repræsenterer den mest avancerede og alsidige multiplexingplatform, inklusive ny dobbelt rapporteringsaflæsningsfunktion og sideudkastdør samt en indbygget PC med touchskærmsgrænseflade med mindre fodaftryk sammenlignet med Luminex 200 and-systemer FLEXMAP 3D. Med automatiseret opstart, nedlukning og vedligeholdelsesrutiner Luminex xMAP er INTELLIFLEX-systemet nemt at bruge og vedligeholde, hvilket giver hurtige læsetider for både 96- og 384-brønds pladeformater. Systemet er kompatibelt med alle Invitrogen ProcartaPlex multiplex immunoassays og Plex Invitrogen QuantiGene multiplex genekspressionsassays.
Sammenlignet med basismodellen xMAP har INTELLIFLEX DR-SE System en ekstra violet rapportererlaser og detektor, som gør dette system til det eneste Luminex xMAP system, der kan måle op til to parametre pr. perleområde. Derudover har den en pladeholder, der kan udføre sideudkast ud over frontudkast.
Funktioner ved INTELLIFLEX DR-SE System omfatter Luminex xMAP :
  • Reporter-laser (RP1): 532 nm diodepumpet faststoflaser (DPSS); driftsmåde, kontinuerlig bølge (CW); udgangseffekten varierer afhængigt af tilstanden med en maksimal udgangseffekt på 50 mW
  • Reporter-laser (RP2): 405 nm diodelaser; driftsmåde, kontinuerlig bølge (CW); nominel udgangseffekt på 50 mW
  • Reporterdetektor (RP1): Fotomultiplikatorrør, detektionsbåndbredde på 565 til 585 nm
  • Reporterdetektor (RP2): Fotomultiplikatorrør, detektionsbåndbredde på 421 til 441 nm
  • Dynamisk område (typisk): RP1: ≥5,5 logs; RP2: ≥4,5 logs
  • Læsetid: 96-brønd plader på ∼20 minutter (op til 144.000 tests i timen); 384-brønds plader på ∼75 minutter (op til 153.600 tests/time)
  • Opvarmningstid for systemet: 30 min.
  • System-inticialisering: ≤45 min.
  • Systemverifikation: 5 min.
  • Sideudkastdør (kun DR-SE-modellen): kun til automatiseringskontrol
  • Multiplexing: op til 500 analyter i en enkelt prøve (afhængigt af assay)
  • Tilgængelige muligheder: servicekontrakter, IQ/OQ
  • Integreret PC og integreret stregkodelæser
Luminex xMAP Teknologi
Den åbne teknologiske arkitektur Luminex xMAP bruger mikrosfærer, digital signalbehandling og traditionel kemi—, der kombinerer gennemprøvede teknologier på en unik måde.
Teknologiens Luminex xMAP fordele inkluderer:
  • Hjælper med at reducere omkostninger og arbejdskraft gennem multiplexing
  • Mindre krav til prøvestørrelse sammenlignet med enkeltresultat-assays
  • Muliggør hurtige, reproducerbare resultater fra gunstig kinetik i flydende perle-array-metoden
  • Bred dækning af anvendelser, herunder proteinekspression og genekspressionsprofilering
Hvordan Luminex xMAP teknologi fungerer
Sæt af magnetiske mikrosfærer er farvekodet med kombinationer af røde og infrarøde fluoroforer. Hvert perlesæt er belagt med et reagens, der er specifikt for en bestemt bioassay, hvilket muliggør indfangning og påvisning af flere specifikke analytter fra en enkelt prøve. Optikken i den kompakte analysator exciterer de interne farvestoffer, der identificerer hver mikrosfære samt eventuel rapporterings-farve, der fanges, og giver kvantificering af individuelle analytter på hver mikrosfære. Analysatoren aflæser mange perler fra hvert sæt, hvilket muliggør hurtige og præcise resultater for flere mål i en enkelt prøve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE instrument
• xMAP INTELLIFLEX Software (installeret og USB)
xMAP •INTELLIFLEX Quick Guide
• Strømkabel, landespecifik
•xMAP Sheath Fluid PLUS, 20 L
• prøveprobennåle (3)
• Off-plate reagens Blok
• Varmeblok til 96-brønd mikrotiterplader
• Varmeblok til 384-brønd mikrotiterplader
• Tom Cubitainer for affald
• Integreret PC med Windows 10 og integreret stregkodelæser
• Eksempel på probe højdejusteringssæt (leveret separat)
• INTELLIFLEX kalibreringssæt
• INTELLIFLEX ydelsesverifikationssæt
Format 96- eller 384-brøndsplade
Laser funktioner Reporter Laser (RP1) (532 nm), Reporter Laser (RP2) (405 nm)
Produktlinje Luminex, xMAP
Mængde 1 system
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.