Få mere at vide
Invitrogen™ Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrument System
Beskrivelse
De Luminex FLEXMAP 3D Instrument System er den mest avancerede og alsidige multipleksing platform. En hurtig læsetid, kompatibilitet med både 96- og 384-brøndsplader og nem integration med front-end automatiseringssystemer gør Luminex FLEXMAP 3D system den foretrukne platform til high-throughput applikationer. Automatisk opstart, nedlukning og vedligeholdelsesrutiner gør Luminex FLEXMAP 3D system let at bruge og vedligeholde. Systemet er kompatibelt med ProcartaPlex multipleks immunoassays og QuantiGene Plex multipleks genekspressionsassays.
Funktioner af Luminex systemet omfatter:
- Multipleksing: op til 500 analytter i en enkelt prøve
- Dynamisk område (typisk):≥ 4,5 logs
- Læsetid: 96-brønds plade ind∼ 20 min (op til 144.000 test/time); 384-brønds plade ind∼ 75 min (op til 153.600 test/time)
- Daglig opstart/nedlukning:≤ 30 min
Tilgængeligt ekstraudstyr
- Software: ekstra sædelicenser, grundlæggende sikkerhedsmodul, 21 CFR del 11-modul, automationsmodul, LIS/LIMS-modul
- Service: servicekontrakter, IQ/OQ
Luminex xMAP teknologi
Den åbne arkitektur af Luminex xMAP teknologien bruger billeddannelse, mikrosfærer, digital signalbehandling og traditionel kemi, der —kombinerer gennemprøvede teknologier på en unik måde.
Fordele ved Luminex xMAP teknologi omfatter:
- Hjælper med at reducere omkostninger og arbejdskraft gennem multipleksing
- Mindre krav til prøvestørrelse sammenlignet med enkeltresultatanalyser
- Muliggør hurtige, reproducerbare resultater fra gunstig kinetik af væskeperlearray-tilgang
- Bred dækning af applikationer, herunder proteinekspression og genekspressionsprofilering
Hvordan Luminex xMAP teknologi virker
Sæt af magnetiske mikrosfærer er farvekodede med kombinationer af røde og infrarøde fluoroforer. Hvert perlesæt er coatet med et reagens, der er specifikt for en bestemt bioassay, hvilket muliggør indfangning og påvisning af flere specifikke analytter fra en enkelt prøve. Optik i den kompakte analysator ophidser de interne farvestoffer, der identificerer hver mikrosfære såvel som enhver indfanget reporterfarve, hvilket giver kvantificering af individuelle analytter på hver mikrosfære. Analysatoren læser mange perler fra hvert sæt, hvilket muliggør hurtige og præcise resultater for flere mål inden for en enkelt prøve.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • FLEXMAP 3D instrument • xMAP Skedevæske • Prøveprobe-nål • Off-plade reagensblok • Affaldsbeholder • Stregkodescanner • Varmeblok (96-brønds plade) • Varmeblok (plade med 384 brønde) • Dokumentation • Desktop PC med Windows 10; Dell skærm, tastatur og mus; xPONENT Software (3 pladser) og 90-dages prøveversion af sikkerhed, 21 CFR Part 11, Automation og LIS moduler • Prøveværktøj til justering af probehøjde, sendes separat: • FLEXMAP 3D Kalibreringssæt • FLEXMAP 3D Ydeevneverifikationssæt |
| Format | 96- eller 384-brøndsplade |
| Produktlinje | Luminex, FLEXMAP 3D |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 system |