Få mere at vide
Invitrogen™ Luminex 200™ Ydeevneverifikationssæt
Artikelnummer. 15950783
Skift visning
Mængde:
25 anvendelser
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15950783 25 anvendelser 25 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15950783 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LX2RPVERK25
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Luminex 200 Performance Verification Kit er til brug med Luminex 200 System og indeholder xMAP kontroller, der bruges til at verificere kalibrering af MagPlex og MicroPlex klassifikationskanaler og reporterkanal.
Fluidiske kontroller er inkluderet til tidlig detektion samt en partispecifik CD til import af målværdier. Sættet er beregnet til at blive brugt sammen med Automated Maintenance Plate (AMP). Stripbrønde til AMP er inkluderet i hvert sæt. Hvert sæt vil give 25 verifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ydeevneverifikationssæt
Produktlinje Luminex
Mængde 25 anvendelser
Indhold og opbevaring •28 Strips brønde
• L x 100/200 præstationsverifikationskit CD
• Luminex klassificeringskontrolmikrokugler
• MagPlex klassificeringskontrolmikrokugler
• Luminex reporter kontrol mikrosfærer
• xMAP fluidics 1 mikrosfærer
• xMAP fluidics 2 mikrosfærer
Opbevares (ved 2 °C til 8 °C.)
Forsendelsestilstand Våd is