Få mere at vide
Invitrogen™ Luminex™ 200™ Instrument System
Artikelnummer. 30245461
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
30245461 1 system
1 options
Artikelnummer. 30245461 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. APX10031
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
De Luminex 200 Instrument System sætter standarden for multipleksing og giver mulighed for at udføre op til 100 forskellige tests i et enkelt reaktionsvolumen på en flowcytometri-baseret platform.
De Luminex 200 Instrument System sætter standarden for multipleksing og giver mulighed for at udføre op til 100 forskellige tests i et enkelt reaktionsvolumen på en flowcytometri-baseret platform. De Luminex 200 systemet er kompatibelt med ProcartaPlex multipleks immunoassays og QuantiGene Plex multipleks genekspressionsassays.
Funktioner af Luminex systemet omfatter:
  • Multipleksing: op til 80 analytter pr. prøve ved hjælp af magnetiske mikrosfærer
  • Dynamisk område (typisk):≥ 3,5 logs
  • Læsetid: 96-brønds plade ind≤ 45 min (op til 12.800 test/time)
  • Daglig opstart/nedlukning:≤ 30 min
Tilgængeligt ekstraudstyr
  • Software: ekstra sædelicenser, grundlæggende sikkerhedsmodul, 21 CFR del 11-modul, automationsmodul, LIS/LIMS-modul
  • Service: servicekontrakter, IQ/OQ
Luminex xMAP teknologi
Den åbne arkitektur af Luminex xMAP teknologien bruger billeddannelse, mikrosfærer, digital signalbehandling og traditionel kemi, der —kombinerer gennemprøvede teknologier på en unik måde.
Fordele ved Luminex xMAP teknologi omfatter:
  • Hjælper med at reducere omkostninger og arbejdskraft gennem multipleksing
  • Mindre krav til prøvestørrelse sammenlignet med enkeltresultatanalyser
  • Muliggør hurtige, reproducerbare resultater fra gunstig kinetik af væskeperlearray-tilgang
  • Bred dækning af applikationer, herunder proteinekspression og genekspressionsprofilering
Hvordan Luminex xMAP teknologi virker
Sæt af magnetiske mikrosfærer er farvekodede med kombinationer af røde og infrarøde fluoroforer. Hvert perlesæt er coatet med et reagens, der er specifikt for en bestemt bioassay, hvilket muliggør indfangning og påvisning af flere specifikke analytter fra en enkelt prøve. Optik i den kompakte analysator ophidser de interne farvestoffer, der identificerer hver mikrosfære såvel som enhver indfanget reporterfarve, hvilket giver kvantificering af individuelle analytter på hver mikrosfære. Analysatoren læser mange perler fra hvert sæt, hvilket muliggør hurtige og præcise resultater for flere mål inden for en enkelt prøve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Luminex 200 instrument
• xMAP Sheath Fluid Sheath Delivery System
• XY-platform til 96-brønds plader
• xMAP Skedevæske
• Prøve sondenål
• 1 L hylsterflaske
• 1,2 L affaldsflaske
• Prøvesondehøjdejusteringssæt
• Automatisk vedligeholdelsesplade
• Varmeblok (96-brønds plade)
• Dokumentation
• Desktop PC med Windows 10; Dell skærm, tastatur og mus; xPONENT Software (3 pladser) og 90-dages prøveversion af sikkerhed, 21 CFR Part 11, Automation og LIS moduler
Sendes separat:
• Luminex 200 Kalibreringssæt
• Luminex 200 Ydeevneverifikationssæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Gennemløb Op til 100 tests i timen
Mængde 1 system