Beskrivelse
- Tilbyder den nemmeste, hurtigste og mest pålidelige måde at tjekke rørluminometerets ydeevne periodisk på
- Lysemission genereret af temperaturstabiliserede grønne LED'er for ensartet output
- Integrerede diffusorer simulerer lysemissionsegenskaberne for virkelige prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Test Tube |
| Lyskilde | LED |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | QC af rørluminometre |
| Spænding | 6 V |
| Til brug med (udstyr) | Sirius 2 LB 9526 Rørluminometer |
| Inkluderer | Transportkasse, ladestativ, oplader, reagensglas |
| Certificeringer/compliance | CE |