Learn More
Berthold Technologies Luminescence Test Plate LB 9515
Product Code. 31777432 Shop All Berthold Technologies Products
Change view
Click to view available options
Type:
QC Microplate
Unit Size:
Each
Product Code. Type Unit Size
31777432 QC Microplate Each
1 options
Product Code. 31777432 Supplier Berthold Technologies Supplier No. 4010512
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Easy-to-use luminescence test plate for checking microplate luminometer performance and simulating sample light emission.
Highlights
  • Verifies and adjusts measurement position for microplate luminometers (96-well and 384-well formats)
  • Enables verification of crosstalk, detector function, and detector stability
  • Uses diffusers to simulate light emission characteristics of samples
  • Supplied in a transport case for use across multiple instrument locations
Technical Details
Available Positions
  • 96-well position
  • 384-well position
  • Overload position
Parameters Tested
  • Measurement position (96-well format)
  • Crosstalk (96-well format)
  • Detector stability
  • Measurement position (384-well format)
  • Crosstalk (384-well format)
  • Detector function (overload position)
Compatibility
  • Centro series
  • Mithras series
  • Orion II
  • Tristar series
Spécification
Type QC Microplate
Light Source LED
Detection Method Luminescence
Color Black
For Use With (Application) Quality Control
Voltage 6 V
For Use With (Equipment) Lumat LB 9510 Tube Luminometer
Includes Charger, Transport Case, Test Plate
Certifications/Compliance CE
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.