Beskrivelse
Højdepunkter
- Verificerer og justerer måleposition for mikropladeluminometre (96-brønd- og 384-brønd-formater)
- Muliggør verifikation af krydstale, detektorfunktion og detektorstabilitet
- Bruger diffusorer til at simulere lysemissionskarakteristika for prøver
- Leveres i en transportkasse til brug på tværs af flere instrumentplaceringer
Tekniske detaljer
Ledige stillinger
- 96-brønd-position
- 384-brønd-position
- Overbelastningsposition
Testede parametre
- Måleposition (96-brøndsformat)
- Crosstalk (96-brøndsformat)
- Detektorstabilitet
- Måleposition (384-brønd-format)
- Crosstalk (384-brøndsformat)
- Detektorfunktion (overbelastningsposition)
Kompatibilitet
- Centro-serien
- Mithras-serien
- Orion II
- Tristar-serien
Tekniske data
Tekniske data
| Type | QC mikroplade |
| Lyskilde | LED |
| Detektionsmetode | Luminescens |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Kvalitetskontrol |
| Spænding | 6 V |
| Til brug med (udstyr) | Lumat LB 9510 rørluminometer |
| Inkluderer | Oplader, transportkasse, testplade |
| Certificeringer/compliance | CE |