Få mere at vide
Merck Luminata Crescendo ELISA HRP substrat
Artikelnummer. 12561209 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
200 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12561209 100 ml 100ml
11357630 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12561209 Leverandør Merck Leverandørnr. ELLUR0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 DKK
    2380.00 DKK / 100ml
    Spare 50.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Anvendes på immunoblots som kemiluminescerende substrat
  • Detektionsmetoder: Kemiluminescens
  • Nøgleapplikationer: ELISA
  • Kemiluminescerende: HRP-detektionsreagens
  • Til brug på immunblots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C